Learn More
Alfa Aesar™ Smopex™-234, metal scavenger
Marca:  Alfa Aesar™ 044984.03
Detalles adicionales : Peso : 0.00100kg
Cantidad. 1g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452087
  • 28.60€ / 1 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 21-08-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recovery of precious metals from catalyst processes, especially Pd, Rh, Ru, Pt, and Ir
  • Also, base metals removed: Sn
Especificaciones
912338-63-7
Mercaptoethylacrylate grafted polyolefin fiber
Especificaciones
Smopex™-234 metal scavenger
Mercaptoethylacrylate grafted polyolefin fiber
White
912338-63-7
Powder
1g
Videos
SDS Documentos