Learn More
Alfa Aesar™ Smopex™-112v, metal scavenger
Marca:  Alfa Aesar™ 045474.06
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492287
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Descripción
Descripción
  • Recovery of precious metals from catalyst processes, especially Pd and Pt
  • Also, base metals removed: Ag
  • This product is especially suited for aqueous applications
Especificaciones
Especificaciones
Smopex™-112v metal scavenger
Powder
5g
Acrylate based 'alpha'-hydroxyl thiol grafted polyolefin fiber
White
Videos
SDS Documentos