Learn More
Sartorius™ Filtros plegados suaves, grado 3-HW
Utilícelos para los análisis de rutina cualitativos del laboratorio. Los filtros plegados suaves Sartorius™ de grado 3-HW poseen resistencia a la humedad para su uso en filtración de vacío y presión. El papel de filtro ultra puro está disponible como cono de filtro plegado en una gran variedad de diámetros.
Marca: Sartorius™ FT-4-303-290
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Estos conos plegados de papel de filtro de superficie suave se utilizan para análisis rutinarios y cualitativos, como el aclarado y la determinación de sustancias. Los filtros son resistentes a la humedad por lo que son aptos para filtración en vacío o presión.- Fabricado con pulpa refinada y línters de algodón con un contenido de α-celulosa de más del 95 %
- Papel de filtro puro y técnico con un contenido de ceniza del 0,1 al 0,15 %
- Los filtros de grado 3-HW disponen de las siguientes características:
- Poros de calibre de medio a ancho para una velocidad de filtración moderadamente rápida
- Resistencia al estallido en húmedo de 15 kPa
- Peso base de 65 g/m2
- No estériles y en embalaje a granel
Especificaciones
Plegado | |
De 8 a 12 μm | |
Para-análisis técnicos cualitativos, se utiliza para los análisis de rutina como aclaración, determinación de sustancias y también como discos con un orificio central para aplicaciones técnicas | |
Paquete de 100 | |
Cualitativo, técnico, suave |
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
20 μm/s | |
3HW | |
0,14 mm | |
290 mm |