Learn More
SMN-Exon7 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3A8G11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | SMN-Exon7 |
---|---|
Clon | 3A8G11 |
Concentración | 1 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16887295
|
Proteintech
60255-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16877295
|
Proteintech
60255-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 07-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This antibody, 60255-1-Ig, raised against the C-terminal region (275-294 aa) encoded by the exon 7.
The SMN1 gene is part of a 500 kb inverted duplication on chromosome 5q13. This duplicated region contains at least four genes and repetitive elements which make it prone to rearrangements and deletions. The repetitiveness and complexity of the sequence have also caused difficulty in determining the organization of this genomic region. The telomeric and centromeric copies of this gene are nearly identical and encode the same protein - survival motor neuron protein. The SMN complex plays a catalyst role in the assemble of small nuclear ribonucleoproteins, the building blocks of the spliceosome. Mutations in the SMN1 gene are known to cause spinal muscular atrophy 1/2.Especificaciones
SMN-Exon7 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Component of gems 1, Gemin 1, SMN, SMN1, SMN2, SMNC, SMN-Exon7, SMNT, Survival motor neuron protein, T BCD541 | |
SMN1 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
3A8G11 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human, Mouse | |
P97801, Q16637 | |
20595, 6606 | |
SMN-Exon7 Fusion Protein Ag16615 | |
Primary | |
-20°C | |
SMN1 |