missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMC6 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 14465-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16813124

  • 109.00€ / 20 microlitros

Envío estimado: 02-11-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Members of the parvin family, including PARVA, are actin-binding proteins associated with focal contacts.
Especificaciones

Especificaciones

SMC6
0.47 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q924W5, Q96SB8
hSMC6, SMC 6, SMC protein 6, SMC6, SMC6L1
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
313961, 67241, 79677
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Unconjugated
SMC6
Liquid
Smc6
SMC6 Fusion Protein Ag5812
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Rat, Mouse, Human
Videos
SDS
Documentos
Certificados