Learn More
Fisherbrand™ Inoculation Picks
Isolate individual colonies with picks manufactured from White Birch wood. Fisherbrand™ Inoculation Picks are naturally biodegradable and disposable, but are also autoclavable and suitable for food contact.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.35000kg
Descripción
- Disponible en tres longitudes y dos tamaños de aguja para adaptarse a una amplia gama de necesidades de aplicación.
- Naturalmente biodegradable, fabricado al 100% en madera de abedul blanco de EE.UU.
- Fabricado en una fábrica registrada por la FDA y cumple con las normas de la FDA para el contacto con alimentos
- Disponible en estilos de punto semisólido o aguja para operaciones delicadas
- Esterilizables en autoclave
- Desechables
Especificaciones
Picadura de Madera | |
Estándar | |
1500 paq. | |
63,5 mm |
Madera de abedul blanco | |
Punto medio | |
2,5 in |