Learn More
Fisherbrand™ Inoculation Picks
Isolate individual colonies with picks manufactured from White Birch wood. Fisherbrand™ Inoculation Picks are naturally biodegradable and disposable, but are also autoclavable and suitable for food contact.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.44000kg
Descripción
- Disponible en tres longitudes y dos tamaños de aguja para adaptarse a una amplia gama de necesidades de aplicación.
- Naturalmente biodegradable, fabricado al 100% en madera de abedul blanco de EE.UU.
- Fabricado en una fábrica registrada por la FDA y cumple con las normas de la FDA para el contacto con alimentos
- Disponible en estilos de punto semisólido o aguja para operaciones delicadas
- Esterilizables en autoclave
- Desechables
Especificaciones
Picadura de Madera | |
Grande | |
500/pack | |
152,4mm |
White Birch Wood | |
Punto medio | |
6 pulg |