Learn More
Heathrow Scientific™ Barcos de peso de papel
Heathrow Scientific Barcos de peso de papel es una solución realmente ecológica para el pesaje de muestras.Fabricadas con papel con certificación FSC™ (reconocimiento de mezcla FSC™) (Eco-IN) y cuando se desechan a través de la cadena de residuos estándar se biodegradan de forma natural (Eco-OUT).Controla los contenidos como con una navecilla de pesaje de poliestireno.
Marca: Heathrow Scientific™ 120626
Detalles adicionales : Peso : 0.00500kg
Descripción
Controle los contenidos como con una navecilla de pesaje de poliestireno.
- Una alternativa a los papeles de pesaje corrientes ya que son mucho más fácil de manejar
- Eco-IN/Eco-OUT: Hecho de papel certificado FSC ™Mix que se biodegradará de forma natural
- El papel a prueba de grasa cumple 21 con la norma FDA CFR 176.170 (Contacto con alimentos acuosos y grasos) e 2I CFR 176.180 (contacto con alimentos secos)
- Compatible con aplicaciones de calor con una limitación de temperatura de 2 I0°C
- Disponible en tamaño pequeño y medio tanto en marrón para muestras de color claro como en blanco para muestras oscuras
Especificaciones
Marrón | |
Papel | |
Navecilla de pesaje | |
escala | |
95,25 mm | |
25,4 mm |
Desechables | |
Cuadrada | |
Cumple con la norma FDA21 CFR 176.170 (alimentos acuosos y grasos) y CFR 176.180 (contacto con alimentos secos) | |
Grande | |
95,25 mm |