missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Receptores Smart-Vue™

Puede elegir entre diversos receptores Thermo Scientific™ Smart-Vue™, como paquetes de receptores que incluyen fuente de alimentación y software para su solución de monitorización inalámbrica.

Marca:  Thermo Scientific™ SV103-514-LSB

Detalles adicionales : Peso : 0.37000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15310331

  • 6347.00€ / cada uno


Fecha de envío estimada
del proveedor 02-04-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Especificación

USB 1.0 or 2.0 Receiver, 25mW+SW unlimited
Receiver, 868MHz
868MHz
Velcro, CD ROM with Smart-Vue client server software 2.0 license, unlimited sensors, software drivers and user manuals.
Smart-Vue facilitates conformance to 21 CFR Part 11, cGxP and SOP compliance.
Smart-Vue™ Wireless Monitoring Solutions
Videos