Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue Pro Cloud Software and Subscription Services
The Smart-Vue Pro system enables you to focus on your task at hand and does the sample conditions monitoring for you.
Marca:  Thermo Scientific™ SVPSWCS20050
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16612167
  • 9020.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-10-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The Smart-Vue Pro system enables you to focus on your task at hand and does the sample conditions monitoring for you. In a case of issues with the defined sample conditions the system will automatically notify the user based on prescribed notification preferences and allows you to document notes around each specific event for audit purposes. The floorplan view and local audio visual alarms will make it easy to locate alarming equipment during the critical recovery times.
  • El cuadro de mandos intuitivo simplifica el uso diario
  • Vistas opcionales de planos y sitios.
  • Los datos se pueden exportar con tan solo un clic para elaborar informes y gráficos personalizados.
  • Aplicación web en la nube o en el servidor del cliente.
  • Acceso instantáneo a alarmas, lecturas y gráficos.
  • Acceso remoto a los datos.
  • Organización flexible por sitio, usuario del departamento, equipo y criticidad.
  • Y control de acceso de nivel de seguridad y seguimiento para cumplir con el 21CFR, parte 11.
  • Las configuraciones en la nube flexibilizan la comprobación del estado en cualquier momento y lugar desde cualquier navegador web moderno.
Especificaciones
Especificaciones
Software Smart-Vue Pro y servicio de suscripción
Clave de licencia de Smart-Vue Pro Cloud: acceso a la nube y a la aplicación web de Smart-Vue Pro para la instalación de hasta 50 sensores. Validez de la licencia: 12 meses tras la activación
Smart-Vue es conforme a 21 CFR parte 11, cGxP y SOP.
Módulo Smart-Vue Pro Duo, módulo Smart-Vue Pro Quatro