Learn More
Thermo Scientific™ Smart -Vue Pro Sensors
Increase productivity in your lab with Thermo Scientific Smart Sensors.
Marca:  Thermo Scientific™ SVPSENTCS001
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16612147
  • 229.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-11-2022
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Increase productivity and ensure the integrity of your samples and research, align with 21 CFR Part 11, and continuously monitor and track conditions using Smart-Vue Pro sensors. Monitor temperatures from -200°C to +150°C, current, and relative humidity. With off the shelf calibrated sensors you can be confident in the integrity of your laboratory equipment.
Varios parámetros
  • Temperatura (-200/+150 °C)
  • Temperatura y humedad relativa
  • 0-5 V/0-10 V/4-20 mA
  • Contacto seco
Calibración SMART (solo para sensores SMART)
  • Sensores calibrados de fábrica (programa de sustitución)
  • Coeficientes de calibración almacenados en la memoria del sensor para simplificar el proceso de recalibración
  • Sin pérdida de datos ni tiempo de inactividad para la calibración
  • Datos y certificados fácilmente accesibles
  • Laboratorio de calibración propio: Certificado ISO 17025 (COFRAC) y trazable a NIST
  • (Opcional) Calibración local
Configuración modular del sensor
  • Los sensores SMART permiten la función Plug and Play (intercambiable y calibrado fuera de las instalaciones)
  • Detección automática del sensor del módulo
Especificaciones
Especificaciones
Calibrado a -30 °C, +15 °C, 0 °C, 20 °C y 40 °C
Smart-Vue es conforme a 21 CFR parte 11, cGxP y SOP.
Módulo Smart-Vue Pro Duo, módulo Smart-Vue Pro Quatro
Sensor digital Smart-Vue Pro de -40/+80 °C, longitud del cable de 1,0 metro (corto) y calibrado a -30, -15, 0, 20 y 40 °C
Sistema de monitorización remota Smart-Vue Pro
De -40 °C a +120 °C