Learn More
Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Client Server Software
Automate monitoring of vital laboratory equipment parameters with Thermo Scientific™ Smart-Vue™ Client Server Software and enjoy greater peace of mind.
Marca:  Thermo Scientific™ SV625-500-LSB
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15561340
  • 1485.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Simplicidad inteligente mediante la configuración Plug & Play
  • Asistente de instalación para simplificar el proceso paso a paso
  • El protocolo de detección de servicios (SDP) permite que cada módulo envíe una señal al receptor, lo que identifica la ruta de comunicación más eficaz según la intensidad de la señal de radiofrecuencia
  • El módulo establece automáticamente una nueva ruta hasta el receptor en caso de no haber comunicación durante un periodo de 6 horas
  • Sistema de copia de seguridad con capacidad de memoria de hasta 3000 puntos con alimentación ininterrumpida para el registro de datos continuo
Panel intuitivo
  • Uso diario simplificado
  • Exportación de informes con un solo clic en formatos de Microsoft™ Excel™, Word™ o Adobe™ PDF
  • Creación de gráficos flexible para resumir los datos de uno o varios sensores
  • Representación visual de la intensidad de la señal de radiofrecuencia de conformidad con QoS según la monitorización de cada módulo
Trazabilidad y seguridad de los datos
  • Niveles de acceso de usuario seguros y personalizados
  • Seguimientos de auditoría
  • Alarmas archivadas
  • Protección mediante contraseña.
  • Transmisión digital y copias de seguridad de datos protegidas
Numerosas posibilidades de configuración
  • Combinación de tecnologías de radiofrecuencia y red TCP/IP
  • Uso compartido de los datos del equipo en toda la red de forma instantánea
  • Descarga de un sencillo complemento para visualizar los datos del equipo en cualquier estación de trabajo
Compatible con:
Refrigeradores, congeladores, sistemas de almacenamiento de LN2, incubadoras de CO2, salas limpias, áreas de almacenamiento, hornos
Recomendado para:
Ideal para su uso en entornos altamente controlados, como la producción farmacéutica, la biotecnología, los análisis clínicos para fecundación in vitro (IVF), los estudios clínicos y los laboratorios de diagnóstico.
Información para pedidos:
La disponibilidad de los productos Smart-Vue puede variar según el país. Consulte al representante de ventas local para evaluar la solución de monitorización inalámbrica Smart-Vue que mejor se adapte a sus necesidades concretas. Especificaciones, condiciones y precios sujetos a posibles cambios. No todos los productos están disponibles en todos los países.
Especificaciones
Especificaciones
Actualización del software de cliente/servidor Smart-Vue de la versión 1.0 a la versión 2.0, hasta 99 sensores
Controladores de software para todos los receptores y repetidores del sistema, e inclusión de manuales del usuario y guías de instalación rápida.
Software|Sensor
Smart-Vue es conforme a 21 CFR parte 11, cGxP y SOP. Cumple las normas de seguridad y rendimiento de UL, CUL, CE y CSA.
Videos
Documentos
Availability of Smart-Vue products vary by country. Please ask your local Sales Representative to evaluate a Smart-Vue wireless monitoring solution that best meets your specific requirements. Specifications, terms and pricing are subject to change. Not all products are available in all countries.