Learn More
Thermo Scientific™ Receptores Smart-Vue™
Puede elegir entre diversos receptores Thermo Scientific™ Smart-Vue™, como paquetes de receptores que incluyen fuente de alimentación y software para su solución de monitorización inalámbrica.
Marca:  Thermo Scientific™ SV103502LSB
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11814673
  • 2359.00€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Compatible with:
Refrigerators, Freezers, LN2 Storage, CO2 Incubators, Clean Rooms, Storage Areas, Ovens
Ordering Information:
Availability of Smart-Vue products vary by country. Please ask your local Sales Representative to evaluate a Smart-Vue wireless monitoring solution that best meets your specific requirements. Specifications, terms and pricing are subject to change. Not all products are available in all countries.
Especificaciones
Especificaciones
USB 1.0 or 2.0 Receiver w/client server software
Receiver, 868MHz
868MHz
Velcro, CD-ROM with Smart-Vue client software, software drivers and user manuals
Smart-Vue facilitates conformance to 21 CFR Part 11, cGxP and SOP compliance.
Videos
Documentos
Ver productos accesorios