Learn More
Thermo Scientific™ Receptores Smart-Vue™
Puede elegir entre diversos receptores Thermo Scientific™ Smart-Vue™, como paquetes de receptores que incluyen fuente de alimentación y software para su solución de monitorización inalámbrica.
Marca: Thermo Scientific™ SV102-504-LSB
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Puede elegir entre diversos receptores Thermo Scientific™ Smart-Vue™, como paquetes de receptores que incluyen fuente de alimentación y software para su solución de monitorización inalámbrica.
Compatible con:
Refrigeradores, congeladores, sistemas de almacenamiento de LN2, incubadoras de CO2, salas limpias, áreas de almacenamiento, hornos
Información para pedidos:
La disponibilidad de los productos Smart-Vue puede variar según el país. Consulte con el representante de ventas local para evaluar la solución de monitorización inalámbrica Smart-Vue que mejor se adapta a sus necesidades concretas. Especificaciones, condiciones y precios sujetos a posibles cambios. No todos los productos están disponibles en todos los países.
Especificaciones
Refrigerator, Freezer, LN2 Storage, CO2 Incubator, Oven | |
Receptor RS232 25/500 mW con fuente de alimentación universal | |
Sistema de alimentación universal | |
Receptor,868 MHz |
Smart-Vue es conforme a 21 CFR parte 11, cGxP y SOP. | |
Cold Storage | |
868 MHz |