missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Smart-Tracker™ Wireless Data Module Accessories

Maximize Thermo Scientific™ Smart-Tracker™ with additional accessories or personalize your Smart-Tracker with a series of colored bands.

Marca:  Thermo Scientific™ ST501-502

Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15498300

  • 28.10€ / paquete de 5


Fecha estimada de envío
10-10-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Especificaciones

Smart-Tracker module
Rings
0.24 x 0.63 x 1.02 in. (6 x 16 x 26mm) [Shipping Dimensions]
5 colored rings, green
Smart-Tracker™ Module
0.15kg
Videos
Documentos