Learn More
Estándar de viscosidad de muestras pequeñas ASTM D2162; certificación UKAS ISO/IEC17025 e ISO 17034, viscosidad cinemática nominal 524,8 cSt (40 °C), Paragon Scientific™
Certificado de conformidad estricta con ASTM D2162 en 40 °C y 100 °C bajo nuestra 17025 17034 acreditación ISO e ISO y fabricado específicamente para los usuarios de ASTM D7279, método de prueba estándar para viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos.
Marca:  Paragon Scientific HVS09
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Código de producto. 16000180
  • 39.35€ / 60 ml
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
  • 60Solución rentable de menor volumen ml
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Valores nominales indicados. Los valores certificados variarán de un lote a otro.