Learn More
SMAD9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno SMAD9
Concentración 0.3 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16826014
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16397-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16816014
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16397-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The protein encoded by this gene is a member of the SMAD family, which transduces signals from TGF-beta family members. The encoded protein is activated by bone morphogenetic proteins and interacts with SMAD4. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Especificaciones
Especificaciones
SMAD9
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
O15198, O54835, Q9JIW5
4093, 55994, 85435
SMAD9 Fusion Protein Ag9490
Primary
-20°C
SMAD9
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
MAD homolog 9, MADH6, MADH9, Mothers against DPP homolog 9, SMAD 9, SMAD family member 9, SMAD8A, SMAD8B, SMAD9
SMAD9
IgG
Antigen Affinity Chromatography