Learn More
RETSCH SM 100 Model Cutting Mills
Marca:  RETSCH 20.727.0001
Detalles adicionales : Peso : 73.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10649710
  • 8160.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Molino de corte
700 x 582 x 1675 mm
Para reducción de tamaño estándar
50 Hz
700 mm
Motor de 3 fases
73 kg
Certificado CE
400 V/50 Hz
1675 mm
IP54
SM 100
400 V
582 mm
Certificados
Ver productos accesorios