Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Annular Fiber Optic Ringlight
Annular fiber optic ringlight. Mounts directly to 66 mm objectives by means of a thumb screw or objective adaptor. To use with Cold light source KL1500HAL, KL1600LED or KL2500LED
Marca:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 157420
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10014580
  • 590.58€ / cada uno
Envío estimado: 17-08-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Luz anular con fibra óptica Puravis ecológica
  • Haz de fibra protegido con revestimiento de metal-PVC flexible
  • Carcasa de aluminio anodizado negro resistente
  • Longitud flexible: 1000 mm
Especificaciones
Especificaciones
66 mm ID
Fibras ópticas de vidrio Puravis ecológicas
Luz con fibra óptica
1000 mm
Fuentes de luz fría KL1600LED, KL2500LED o KL1500HAL