Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos, bastidores y divisores CryoPlus™
Los cartuchos, bastidores y divisores Thermo Scientific™ CryoPlus™ son para uso con los sistemas de almacenamiento en crioconservación en LN2 CryoPlus.
Marca:  Thermo Scientific™ 1950831
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15855232
  • 13.80€ / cada uno
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para uso con sistemas de almacenamiento en crioconservación en LN2 Thermo Scientific CryoPlus. Ideales para almacenar sangre, componentes sanguíneos y médula ósea.
Bastidores (líquidos)
  • Capacidad de la bolsa: 50ml, Fenwal 4R9951, capacidad para 7 cassettes
  • Capacidad de la bolsa: 250ml, Fenwal 4R5461, capacidad para 4 cassettes
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, capacidad para 4 cassettes
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, capacidad para 4 cassettes
  • Capacidad de la bolsa: 700ml, Gambro DF-700, capacidad para 4 cassettes
Cassettes
  • Capacidad de la bolsa: 50 ml, Fenwal 4R9951, cartucho de brazo basculante
  • Capacidad de la bolsa: 250 ml, Fenwal 4R5461, cartucho deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, cartucho deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, cartucho deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, cartucho de brazo basculante
  • Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, cartucho deslizante
  • Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, cartucho de brazo basculante
Divisores de plataformas
  • Fenwal 4R9951 de 50 ml para bastidores y cartuchos
  • Fenwal 4R5461 de 250 ml para bastidores y cartuchos
  • Fenwal 4R5462 de 500 ml para bastidores y cartuchos
  • Gambro DF-200 de 500 ml para bastidores y cartuchos
  • Gambro DF-700 de 700 ml para bastidores y cartuchos
Especificaciones
Especificaciones
Sliding canister for 25mL bag
Sliding canister
25mL bags
NEMA 5-15
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4
Videos