Learn More
Hettich Lab Technology™ Slide Carrier
Hettich Lab Technology™ Slide Carrier is available as a single or double chamber slide/filter carrier for cyto-centrifuge systems.
Marca: Hettich Lab Technology™ 1670
Detalles adicionales : Peso : 0.02500kg
Descripción
- Para sistemas de citocentrífuga y evaluaciones celulares
- Acepta citocámaras de canalización 1663-1668
Especificaciones
Portaobjetos | |
2 x 1, 2, 4, 8 ml, 3 x 2 ml, 4 x 1 ml | |
2 juntas de adaptador |
Sistema de citocentrífuga, tarjetas de filtros 1691-1694, citocámaras de canalización 1663-1668 | |
Esterilizable en autoclave |