Learn More
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™, 10K de MWCO, 12 ml
Elimine las sales y los pequeños contaminantes para maximizar la pureza y la recuperación de las muestras con los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer 10K MWCO.
Marca: Thermo Scientific™ 66807
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer (MWCO de 10 000) facilitan la eliminación sencilla y eficaz de sales y contaminantes pequeños de proteínas y otras macromoléculas superiores a 2000 daltons. Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer están disponibles en cuatro tamaños para adaptarse a volúmenes de muestra de entre 0,5 y 30 ml. Estos dispositivos son más fáciles de usar que los tubos de diálisis tradicionales; proporcionan un intercambio de tampón más rápido y una recuperación de la muestra más completa.
Los casetes Slide-A-Lyzer pueden utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, incluidos la eliminación de contaminantes de bajo peso molecular, el intercambio de tampón, la desalinización, la diálisis de equilibro y la concentración de muestras. Las muestras líquidas se añaden y se quitan fácilmente penetrando la junta de autosellado con una aguja hipodérmica acoplada a una jeringa. No se necesitan nudos, pinzas ni tapones para sellar las unidades y evitar las fugas y la pérdida de muestras durante el procedimiento de diálisis.Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer se construyen a partir de dos láminas de membrana de diálisis de celulosa regenerada con baja capacidad de unión que se sellan herméticamente a ambos lados de un cuerpo de silicona dentro de un marco de plástico inerte. Los materiales de la membrana y del cassette son compatibles con la mayoría de los tampones y productos químicos que se utilizan en el laboratorio.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer:
• Codificado por colores: el marco naranja especifica que son casetes con la membrana con un tamaño de poro con un MW de 10 000
• Cuatro tamaños de casete: seleccione el casete que mejor se adapte al volumen de muestra
• Diálisis rápida: la cámara de casete rápida con dos membranas ofrece una alta proporción superficie-volumen que maximiza la tasa de difusión en comparación con los tubos de diálisis cilíndricos
• Alto grado de recuperación: diseño de casete rectangular que maximiza la recuperación de todo el volumen de la muestra desde cualquiera de los cuatros puertos de inyección en las esquinas
• Con radiación gamma: hay disponibles casetes con radiación gamma para aplicaciones que requieren condiciones que minimicen el riesgo de contaminación de la muestra
Casetes de diálisis con radiación gamma
Los casetes de diálisis con radiación gamma Slide-A-Lyzer son ideales para los investigadores que llevan a cabo cultivos de células y microorganismos; purificación de virus, ADN o ARN, o la preparación de muestras para otras aplicaciones que requieren condiciones que minimicen el riesgo de contaminación de la muestra. Los casetes con radiación gamma se tratan con 20–36 kGy de radiación gamma, una dosis que se ha determinado para esterilizar las unidades basándose en un medio de caldo de tripticasa de soja para identificar el crecimiento total y un medio fluido de tioglicolato para identificar el crecimiento anaeróbico. Sin embargo, no se ha confirmado la esterilidad en los lotes individuales, ya que no se ha realizado ninguna prueba de esterilidad tras la radiación.
Especificaciones de membrana:
• Composición: Celulosa regenerada sintetizada mediante el método Viscose
• Grosor: De 0,9 a 1,2 mil (de 22,5 a 30 µm)
• Tiempo de hidratación necesario antes de su uso: 2 minutos
• Contenido de glicerol: 21%
• Contenido de azufre: 0,1–0,15 %
• Contenido de metales pesados: trazas
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,1 a 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 a 3 ml
• 12 ml = 3 a 12 ml
• 30 ml = 12 a 30 ml
Especificaciones
Kit de casetes de diálisis | |
Intercambio de tampones, proteína | |
Kit, casete | |
Slide-A-Lyzer™ | |
12 mL |
Almacenar a temperatura ambiente | |
Membrana de celulosa, diálisis | |
10 kDa | |
8 casetes |