missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SLC25A12 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | SLC25A12 |
---|---|
Concentración | 0.2 mg/mL |
Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16825165
|
Proteintech
26804-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16815165
|
Proteintech
26804-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This gene encodes a calcium-binding mitochondrial carrier protein. The encoded protein localizes to the mitochondria and is involved in the exchange of aspartate for glutamate across the inner mitochondrial membrane. Polymorphisms in the gene encoding this protein may be associated with risk of autism.Especificaciones
SLC25A12 | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
O75746, Q8BH59 | |
78830, 8604 | |
SLC25A12 Fusion Protein Ag25150 | |
Primary | |
-20°C | |
SLC25A12 |
0.2 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
AGC1, ARALAR, ARALAR1, SLC25A12 | |
SLC25A12 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |