missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC22A23 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 24901-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16813415

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 27-10-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

SLC22A23
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
A1A5C7, Q3UHH2, Q9QZG1
BOCT2, C6orf85, SLC22A23
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
63027, 64559, 73102
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
SLC22A23
Liquid
SLC22A23
SLC22A23 Fusion Protein Ag19036
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse, Rat
Videos
SDS
Documentos
Certificados