Learn More
Bollé Safety Slam Safety Glasses
Click to view available options
Tinción de lente:
Amarillo
Tono 1.7
con tono 3
con tono 5
Revestimiento de lente:
Antivaho, Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos
Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos
Descripción
- Elegantes.
- Fáciles de usar.
- Protección en todo momento.
- Comodidad insuperable.
- EN 166: Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc.
- EN 170, riesgos relacionados con radiaciones - Protección UV: La protección filtra la radiación ultravioleta. Este tipo de protección se recomienda especialmente durante actividades en las que predomina la fuente de radiación ultravioleta, como lámparas de vapor de mercurio, actínicos o germicidas. Niveles de aplicación: 2-1.2, 2C-1.2, color de la lente: transparente, azul, amarillo o verde. Al añadir el código «C», el soporte indica un buen reconocimiento del color.
- Riesgo mecánico F- Riesgo mecánico: energía de bajo impacto:& Energía de bajo impacto, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/seg.
- Riesgo mecánico T: partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema: La letra T, inmediatamente después del símbolo de resistencia mecánica, autoriza la utilización para las partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
- Clase óptica: Clase 1, trabajo continuo, usadas permanentemente.
- Norma europea CE: Montura marcada para indicar que cumplen con la norma CE.
Especificaciones
Revestimiento de lente | Resistentes a impactos, Resistente a los arañazos |
Descripción | Modelo SLAWPCC5 |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN166, EN170, EN172, EN175/5, riesgo mecánico F/T, clase óptica 1, CE |
Tinción de lente | con tono 5 |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Soldadura, protección, desgaste continuo |
N.º por caja | 200/caja |
N.° por paquete | 1/bolsa, 10/paquete |
Peso (métrico) | 24 g |
Lens Material | Policarbonato |