Learn More
Globus Skytec Sentinel PAPR Full Hood
Codice prodotto. 31945063 Sfoglia Tutto Skytec Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Color:
White
Dimensione della confezione:
Each
Codice prodotto. Color Dimensione della confezione
31945063 White Each
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31945063 Fornitore Globus N. del fornitore SKR00006FZ
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.98€
    73.28€ / paquete de 1
    Ahorro 27.70€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Providing lightweight respiratory protection with head, face and shoulder coverage. Requires a Skytec Sentinel Airduct Assembly (SKR00020BZ).
  • The Sentinel PAPR Full Hood provides respiratory and facial protection when used with compatible Powered Air Purifying Respirator (PAPR) systems.
  • Designed for comfort and full-coverage performance, it safeguards the head, face, neck, and shoulders from dust, paint spray, and airborne contaminants commonly encountered in industrial and maintenance environments.
  • Requires a Skytec Sentinel Airduct Assembly (SKR00020BZ)
  • Protects eyes and face from liquid splashes and low-energy particles
  • Wide field of view for optimal visibility
Specifica
Certifications/Compliance EN 12941: TH3
Certifications/Compliance (Europe) EN 12941: TH3
Certifications (EN) EN 12941: TH3
Color White
Disposable Reusable
Filter Type TH3
Material Nylon, Polyurethane
Product Type Full Skirt Hood
Size One Size
With Exhalation Valve No
Facepiece Type Visor
For Use With (Equipment) Skytec Sentinel PAPR
Latex Free Yes
Model Skytec Sentinel PAPR
Sterility Non-sterile
Dimensions (L x W x H) 350 x 210 x 50 mm
Length (Metric) 350 mm
Width (Metric) 210 mm
Height (Metric) 50 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.