Learn More
Honeywell™ SKELETON NIT 5 Gloves
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Descripción
- Guante tejido con hilo de paraaramida y composite
- La técnica de tejido proporciona al guante un excelente ajuste y un alto grado de movilidad
- El hilo composite ofrece una protección fiable y segura
- El hilo de paraaramida garantiza la resistencia al contacto directo con fuentes de calor y a los cortes
- Interior con capas de poliamida
- Ofrece una mayor comodidad y limita el contacto de la piel con la fibra composite
- Revestimiento de espuma de nitrilo negro en la palma
- El revestimiento de nitrilo proporciona una buena protección contra el aceite y la grasa
- El revestimiento de espuma hace que el guante sea más flexible que el modelo estándar de nitrilo
- Almohadilla de caucho en la parte superior de la mano y los dedos
- Ayuda a proteger los metacarpianos y los dedos de los golpes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-03 CEE, EN 388-03 sobre riesgos mecánicos |
Descripción | 13 de calibre |
Color | Amarillo, Verde |
Material | Nitrilo, Poliamida |
Tamaño | 8 |
Longitud (métrico) | 25 cm |