missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SKAR Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 17466-1-AP-20UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16817364

  • 109.00€ / 20 microlitros

Envío estimado: 29-10-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

This gene encodes a protein that interacts with the DNA polymerase delta p50 subunit. This protein is a specific target of S6 kinase 1 and regulates cell growth. Two transcript variants that encode different protein isoforms have been identified.
Especificaciones

Especificaciones

SKAR
0.36 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8BG81, Q9BY77
KIAA1649, p46, PDIP46, POLDIP3, S6K1 Aly/REF like target, SKAR
Rabbit
IgG
20 μL
-20°C
Primary
315170, 73826, 84271
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
POLDIP3
Liquid
Poldip3
SKAR Fusion Protein Ag11338
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Rat, Mouse
Videos
SDS
Documentos
Certificados