missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIX2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

121.38€ - 325.38€

Especificaciones

Antígeno SIX2
Concentración 0.52 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot
Conjugado Unconjugated
Formato Liquid
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16808733
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
11562-1-AP-150UL
150 μL
325.38€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 10-12-2021
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16818733
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
11562-1-AP-20UL
20 μL
121.38€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Envío estimado: 10-12-2021
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

This antibody is a rabbit polyclonal antibody raised against full length SIX2 of human origin.

This gene is a member of the vertebrate gene family which encode proteins homologous to the Drosophila ′sine oculis′ homeobox protein. SIX2 is a transcription factor which, like other members of this gene family, may be involved in limb or eye development.
Especificaciones

Especificaciones

SIX2
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Polyclonal
-20°C
0.52 mg/mL
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human, Rat
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
SDS
Product Certifications