missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIX1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno SIX1
Concentración 0.3 mg/mL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16817273
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10709-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16807273
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10709-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

The protein encoded by this gene is a homeobox protein that is similar to the Drosophila ′sine oculis′ gene product. This gene is found in a cluster of related genes on chromosome 14 and is thought to be involved in limb development. Defects in this gene are a cause of autosomal domit deafness type 23 (DFNA23) and branchiootic syndrome type 3 (BOS3).
Especificaciones

Especificaciones

SIX1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q15475, Q62231
20471, 6495
SIX1 Fusion Protein Ag1044
Primary
-20°C
SIX1
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
BOS3, DFNA23, Homeobox protein SIX1, Sine oculis homeobox homolog 1, SIX homeobox 1, SIX1, TIP39
SIX1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications