Learn More
SIRT3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno SIRT3
Concentración 0.17 mg/mL
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16826263
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10099-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16816263
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10099-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
SIRT3 is a member of the sirtuin family of proteins, homologs to the yeast Sir2 protein. Members of the sirtuin family are characterized by a sirtuin core domain and grouped into four classes. The functions of human sirtuins have not yet been determined; however, yeast sirtuin proteins are known to regulate epigenetic gene silencing and suppress recombination of rDNA. Studies suggest that the human sirtuins may function as intracellular regulatory proteins with mono-ADP-ribosyltransferase activity. The SIRT3 is included in class I of the sirtuin family.
Especificaciones
Especificaciones
SIRT3
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q8R104, Q9NTG7
23410, 293615, 64384
SIRT3 Fusion Protein Ag0148
Primary
-20°C
SIRT3
0.17 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
hSIRT3, SIR2 like protein 3, SIR2L3, SIRT3
Sirt3
IgG
Antigen Affinity Chromatography