missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Duran™ Sintered Glass Filter Disc, 80mm Diameter

Marca:  Duran™ 251580207

Detalles adicionales : Peso : 0.05300kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10451073

  • 21.75€ / cada uno


Fecha de envío estimada
del proveedor 07-05-2019
Añadir a la cesta

Especificación

Especificación

1Each
Sintered Glass
40 to 100μm
Videos