Learn More
Duran™ Sintered Glass Filter Disc, 35mm Diameter
Marca:  Duran™ 251535406
Detalles adicionales : Peso : 0.11000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15931501
  • 53.55€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío
08-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
10Pack
Sintered Glass
10 to 16μm