Learn More
Duran™ Sintered Glass Filter Disc, 30mm Diameter
Duran™ glass filter for filtration both during analytical as well as preparative work.
Marca:  Duran™ 251530005
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15252029
  • 46.70€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío
17-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Rim unfused and centered
  • Surface unprocessed
  • Available in packs of ten
Especificaciones
Especificaciones
Sintered Glass
160 to 250μm
10Pack