Learn More
Duran™ Sintered Glass Filter Disc, 30mm Diameter
Duran™ glass filter for filtration both during analytical as well as preparative work.
41.35€ - 178.00€
Especificaciones
Cantidad 10Pack
Material Sintered Glass
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Precio Cantidad y disponibilidad  
15262029 Ver documentos Duran™
251530108
100 to 160μm 41.35€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-11-2019
Añadir a la cesta
15292029 Ver documentos Duran™
251530408
10 to 16μm 48.75€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-11-2019
Añadir a la cesta
15252029 Ver documentos Duran™
251530005
160 to 250μm 41.35€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-11-2019
Añadir a la cesta
15272029 Ver documentos Duran™
251530202
40 to 100μm 41.35€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-11-2019
Añadir a la cesta
15282029 Ver documentos Duran™
251530305
16 to 40μm 41.35€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-11-2019
Añadir a la cesta
11629988 Ver documentos Duran™
251530502
1 to 1.6μm 178.00€
paquete de 10 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
12-11-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Rim unfused and centered
  • Surface unprocessed
  • Available in packs of ten
Especificaciones
Especificaciones
10Pack
Sintered Glass