Learn More
RETSCH Sintered Corundum Comfort Grinding Jars
Use these grinding jars with Retsch™ ball mills. Retsch™ Sintered Corundum Comfort Grinding Jars feature an O-type sealing for safe operation.
1545.00€ - 3440.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tarro de molienda Comfort |
---|---|
Material | Corindón sinterizado |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10348612
|
RETSCH
01.462.0221 |
250 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10156541
|
RETSCH
01.462.0152 |
125 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10398032
|
RETSCH
01.462.0226 |
500 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10207771
|
RETSCH
01.462.0153 |
50 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Available in a variety of sizes
- Optional aeration covers
- Pressure tight safety closure devices
Especificaciones
Tarro de molienda Comfort | |
Corindón sinterizado |