Learn More
RETSCH Sintered Corundum Comfort Grinding Jars
Use these grinding jars with Retsch™ ball mills. Retsch™ Sintered Corundum Comfort Grinding Jars feature an O-type sealing for safe operation.
Marca: RETSCH 01.462.0152
Detalles adicionales : Peso : 1.80000kg
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Tapas con aireación opcionales
- Dispositivos de cierre de seguridad a presión
Especificaciones
Tarro de molienda Comfort | |
125 mL | |
Para PM 100, PM 200, PM 400 y S 100 | |
Corindón sinterizado |