Learn More
IL13 Recombinant Human Protein, Invitrogen™ Sino Biological™
This recombinant protein was expressed from a DNA sequence encoding human IL-13 (AAK53823.1) (Met 1 - Asn 132)
133.00€ - 570.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Peso molecular 12.5kDa
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
Concentración de endotoxinas <1 EU/μg
Alias de gen ALRH, BHR1, IL-13, mgC116786, mgC116788, mgC116789, P600
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15295275
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
10369HNAC5
5μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15275275
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
10369HNAC25
5 x 5μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15205285
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
10369HNAC50
50μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Interleukin 13 (IL13), recombinant human protein is supplied as a lyophilized powder. It is suitable for use in analysis of protein structure, and performing cell based assays. It can also be used as an immunogen, as a protein standard, or in other research applications.
  • Activity: Measured in a cell proliferation assay using TF1 human erythroleukemic cells (Kitamura, T. et al. 1989, J. Cell Physiol. 140:323), the ED50 for this effect is typically 0.75-3.5ng/mL
  • Formulation: Lyophilized in 140mM NaCl, 2.7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 1.8mM KH2PO4, pH 7.4, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween 80
  • Reconstitution: Dissolve the protein in sterile double distilled water to a concentration of 0.2mg/mL or lower; aliquot and use as soon as possible
This protein is manufactured by Sino Biological Inc.
Especificaciones
Especificaciones
Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Expires one year from date of receipt when stored as instructed.
ALRH, BHR1, IL-13, mgC116786, mgC116788, mgC116789, P600
IL13
Mammalian
Lyophilized
≥90% by SDS-PAGE
12.5kDa
<1 EU/μg
Interleukin 13
Untagged
Cytokines & Receptors
Interleukins
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.