Learn More
HA Recombinant Influenza A, Subtype H1N1 (A/Puerto Rico/8/1934) Protein, His Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
This recombinant protein was expressed from a DNA sequence encoding the extracellular domain (Met 1-Gln 528) of the influenza A hemagglutinin (A/Puerto Rico/8/1934 (H1N1)) (ABD77675.1), fused to a C-terminal polyhistidine tag
86.50€ - 770.00€
Especificaciones
Pureza ≥90% by SDS-PAGE
Método de purificación PAGE
Concentración de endotoxinas <1 EU/μg
Formato Lyophilized
Alias del gen HA
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15278845 Ver documentos Invitrogen
11684V08H5
5μg 86.50€
5 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 28-10-2019
Añadir a la cesta
15258845 Ver documentos Invitrogen
11684V08H25
5 x 5μg 161.00€
25 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 28-10-2019
Añadir a la cesta
15288845 Ver documentos Invitrogen
11684V08H50
50μg 245.00€
50 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 28-10-2019
Añadir a la cesta
15268845 Ver documentos Invitrogen
11684V08H250
5 x 50μg 770.00€
250 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 28-10-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Hemagglutinin (HA), recombinant viral protein is supplied as a lyophilized powder. In general, recombinant proteins can be used as protein stucture analysis and in cell biology research applications.
  • Activity: This recombinant protein has not been tested
  • Formulation: 140mM NaCl, 2.7mM KCl, 10mM Na2HPO4, 1.8mM KH2PO4, pH 7.4, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween 80
  • Reconstitution: Dissolve the protein in sterile double distilled water to a concentration of 0.2mg/mL or lower; aliquot and use as soon as possible
This protein is manufactured by Sino Biological Inc.
Especificaciones
Especificaciones
≥90% by SDS-PAGE
<1 EU/μg
HA
PAGE
Lyophilized
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.