Learn More
CD38 Recombinant Human Protein, His Tag, Invitrogen™ Sino Biological™
This recombinant protein was expressed from a DNA sequence encoding the extracellular domain of human CD38 (NP_001766.2) (Val 43-Ile 300) fused to a C-terminal polyhistidine tag
422.00€ - 2415.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
ID de gen (Entrez) 952
Peso molecular 31.3kDa
Método de purificación PAGE
Requisitos de almacenamiento Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15247235
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
10818H08H25
5 x 5μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15277235
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
10818H08H50
50μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15257235
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
10818H08H250
5 x 50μg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
ADP-Ribosyl Cyclase (CD38), recombinant human protein is supplied as a lyophilized powder. It is suitable for use in analysis of protein structure. In general, recombinant proteins can also be used as an immunogen, as a protein standard, or in cell biology research applications.
  • Activity: The activity of this protein has not been tested
  • Formulation: Lyophilized in PBS, pH 7.4, 5% Mannitol, 5% Trehalose, 0.02% Tween 80
  • Reconstitution: Dissolve the protein in sterile double distilled water to a concentration of 0.2mg/mL or lower; aliquot and use as soon as possible
This protein is manufactured by Sino Biological Inc.
Especificaciones
Especificaciones
Protein Expression and Isolation, Enzyme and Protein Activity Assay, Protein Assay Control, Reference Standards and Accessories
31.3kDa
Store at -20°C. Store aliquots under sterile conditions at -20°C. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Truncated/Recombinant
T10, CD38
CD38
Mammalian
Lyophilized
952
PAGE
C-Terminal
<1 EU/μg
CD38 Molecule
His Tag
CD Proteins
≥90% by SDS-PAGE
Documentos
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.