Learn More
Corning™ Single-Use Bags for HYPERStack™ Vessels
Used to add media, trypsin, or quenching substrates to complete cell culture in an entirely closed solution
Marca: Corning™ 91-200-77
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Estas bolsas de un solo uso se pueden conectar a los tubos mediante soldadura de tubos o mediante los conectores multiuso montados previamente. Se pueden utilizar para añadir sustratos de medios, tripsina o enfriamiento para completar el cultivo celular en una solución completamente cerrada.Tipo de película: ULDPE
Los certificados de medios Corning están disponibles en nuestra biblioteca de recursos.
Especificaciones
20 L | |
Tubos flexibles termosellables | |
1 unidad | |
Puerto de 1-12 l x 3 mm (0,118 pulg.) D.I. x 4,17 mm (0,164 pulg.) D.E. Tubo de PVC, reductor de 9,40 mm (0,37 pulg.) x 3,05 mm (0,12 pulg.), conector MPC macho de 2 puertos con tapón MPC hembra y boquilla de 9,40 mm (0,37 pulg.), conector luer macho con tapón luer hembra, válvula reemplazable, puerto de bolsa con boquilla de 127 mm (0,5 pulg.) |
Recipientes Hyperstack™ para añadir sustratos de medios para completar el cultivo celular en una solución completamente cerrada | |
ULDPE | |
1/paquete | |
Unidad |