Learn More
Tenak™ Single Tray Rack for Upright Freezers, Standard
Trays designed for applications where the samples are either not stored in boxes or has odd sizes.
93.15€ - 117.00€
Especificaciones
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Congeladores verticales
Anchura (métrico) 139 mm
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Precio Cantidad y disponibilidad  
12416980
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE29100
420 x 139 x 170 mm
93.15€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12436980
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE29108
420 x 139 x 280 mm
103.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12446980
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE29120
560 x 139 x 170 mm
97.70€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12486980
Ver documentos Detalles de la promoción
Tenak™
TE29136
560 x 139 x 385 mm
117.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Single trays are a drawer including a lid with a handle on the front and it will fit into any freezer
  • Racks can be used with all freezer brands
  • Constructed of stainless steel
Especificaciones
Especificaciones
Acero inoxidable
Congeladores verticales
139 mm