Learn More
Simport™ Scientific Casetes de inclusión/procesamiento de biopsia SLIMSETTE™ M510SL en fundas QuickLoad™
Una nueva generación de casetes, preenvasados para su uso en instrumentos automáticos de etiquetado de casetes
en la oferta
Especificaciones
Material Polímero acetálico
Tipo de poro Ranuras
Ángulo de la cara de escritura 45°
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Especialmente diseñados para contener muestras de biopsia durante el proceso de inclusión
  • Fabricados con polímero acetálico
  • La funda transparente permite una vista clara de los casetes durante la impresión
  • Las ranuras de flujo eficientes maximizan el intercambio de fluidos y garantizan un drenaje adecuado
  • La tapa se puede abrir y cerrar con la frecuencia necesaria, y siempre se volverá a bloquear de forma segura
  • Gran área de etiquetado para facilitar la identificación
  • Área de escritura anterior en un ángulo de 45°
Especificaciones
Especificaciones
Polímero acetálico
Ranuras
45°