Learn More
Simport™ Scientific Sistema de tinción de portaobjetos EasyDip™
sin valor
Marca:  Simport™ Scientific M900-12AS
Detalles adicionales : Peso : 0.56700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12668675
Cantidad Precio
1 155.00€ / paquete de 6
10 147.00€ / paquete de 6
En stock, listo para ser enviado: 3
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Este kit incluye 5 cubetas (una de cada color) y 1 rack (M905-12DGY) 
  • Ácido acdetal resistente
  • Tapa para minimizar derrames o evaporación
  • Asa acoplada al rack para facilitar la inserción y retirada
  • Amplia base estable
  • Fácil de limpiar.
  • No corroído por metales
  • Dimensiones: 42,5 x 10,2 x 3,8cm
Especificaciones
Especificaciones
Varios
Plano
Acetal
Tinciones especiales, cortes congelados y procesos especiales
3,625 in
76 mm
12 portaobjetos estándar de microscopio
64 mm
No esterilizable en autoclave
92 mm
Tarro de tinción de portaobjetos
80 ml
3 pulg
Conjunto de 5 Colores variados
2,5 in