Learn More
Simport™ Scientific Tapas para casetes de tejido E-Z LOAD™ Histosette™ II
Estos casetes mantienen las muestras sumergidas en líquido de forma segura y son totalmente resistente a la acción química de los disolventes histológicos
en la oferta
Descripción
Descripción
  • Para su uso con instrumentos de etiquetado de casetes Micro Writer™, Lamb™ y Shur/Mark
  • Pilas de 50 casetes cada una; la caja contiene dos cajas de 20 pilas
  • Las bases y las cubiertas se deben pedir por separado