Learn More
Simport™ Scientific Tapas para casetes de biopsia E-Z LOAD™ Histosette™ II
Para su uso con instrumentos de etiquetado de casetes Micro Writer™, Lamb™ y SHUR/Mark™
en la oferta
Descripción
Descripción
  • Para su uso con instrumentos de etiquetado de casetes Micro Writer™, Lamb™ y SHUR/Mark
  • Pilas de 50 casetes cada una; la caja contiene dos cajas de 20 pilas
  • Las bases y las cubiertas se deben pedir por separado