Learn More
Simport™ Scientific Cryogenic Tubes
en la oferta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificados como libres de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos, y marcado CE |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 0,49 in |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Sin ADNasa | Sí |
Material | Polipropileno |
Especificaciones
Certificados como libres de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos, y marcado CE | |
Esterilizable en autoclave | |
Polipropileno | |
Rosca externa superrápida que se abre con un giro de 6,35 mm (0,25 pulgadas) | |
Sí |
0,49 in | |
Sí | |
Estéril | |
Almacenamiento de material biológico, como células humanas o animales | |
Sí |