Learn More
Simport™ Scientific Casetes de inclusión desechables M480
Para almacenar e identificar las muestras de tejido en los procedimientos de procesamiento, inclusión y corte durante el diagnóstico in vitro.
en la oferta
Especificaciones
Material Polímero acetal
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Fabricados con polímero acetálico y resistentes a la acción química de disolventes histológicos
  • Encajan firmemente en los adaptadores de sujeción de micrótomos.
  • Admite tapas metálicas estándar que mantienen las muestras seguras durante el procesamiento
  • Superficie de escritura inclinada para facilitar la identificación de las muestras
  • Disponibles en tres colores
Certifications
CE marked
Especificaciones
Especificaciones
Polímero acetal