Learn More
Motic™ Simple Add-on Analyzer Filter
Restricts detected light to refracted light and must be used in conjunction with Motic™ Simple Add-on Polarizer. Motic™ Simple Add-on Analyzer Filter is for use with BA210 or BA310 microscope.
32.00€
Especificaciones
Descripción del artículo Requires use with Polarizer Filter
Cantidad 1Each
Para utilizar con (aplicación) Restricting detected light
Tipo de producto Analyzer Filter
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Precio Cantidad y disponibilidad  
12692583 Ver documentos Motic™
1101000300021
BA210 Series Microscopes 32.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 28-02-2020
Añadir a la cesta
12602593 Ver documentos Motic™
1101001900581
BA310 Series Microscope 32.00€
cada uno Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 28-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For use with BA210/310 microscope
  • Requires use with Polarizer
  • Produces refracted light while polarizer illuminates the specimen
Especificaciones
Especificaciones
Requires use with Polarizer Filter
1Each
Restricting detected light
Analyzer Filter