Learn More
Motic™ Filtro de análisis adicional simple
Restringe la luz detectada a la luz refractada y debe usarse junto con el polarizador adicional simple Motic™. El filtro de análisis adicional simple Motic™ para su uso con microscopio BA210 o BA310.
Marca: Motic™ 1101001900581
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Para utilizar el microscopio BA210/310
- Requiere el uso con polarizador
- Produce luz de refracción mientras el polarizador ilumina la muestra
Información de órdenes
ForUseWithEquipment
Especificaciones
Filtro de analizador | |
Restricción de la luz detectada | |
1 unidad |
Requiere el uso con el filtro polarizador | |
Microscopios de la serie BA310 |